Läs mer
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid-d5 |
| CAS | 1286987-57-2 |
| Molekylformel | C10H7D5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (alphaR)-alpha-Hydroxybenzenebutanoic Acid-d5, (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic Acid-d5, (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid-d5, (R)-alpha-Hydroxybenzenebutanoate-d5, L-4-Phenyl-alpha-hydroxybutyric Acid-d5, D-(-)-Benzyllactic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (2R)-2-hydroxy-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.23 |
| Formel vikt | 185.11 |