Läs mer
(R)-2-hydroxybutansyra, TRC
Produktkod. 30390540
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30390540 250 mg
1 options
Produktkod. 30390540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH977663250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Hydroxybutanoic Acid
CAS 20016-85-7
Molekylformel C4 H8 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-, (R)-, Butyric acid, 2-hydroxy-, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxy-n-butyric acid, (-)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxybutyric acid, (-)-α-Hydroxybutyric acid, (R)-2-Hydro
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
LEDER CC[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 104.105
Formel vikt 104.047