Läs mer
(R)-2-hydroximetylmorfolinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411019
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411019 1 g 1g
15428636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15411019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64003.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1436436-17-7 | Molekylformel: C5H12ClNO2 | Molekylvikt: 153,606 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1436436-17-7
Molekylformel C5H12ClNO2
MDL-nummer MFCD11052541
Synonym r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hcl, r-morpholin-2-yl methanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hydrochloride, r-morpholin-2-ylmethanol-hcl, r-2-morpholinemethanol hcl, r-2-morpholinemethanol hydrochloride, 2r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethyl-morpholine hydrochloride, r-2-hydroxymethyl morpholine hydrochloride
PubChem CID 42614735
IUPAC-namn [(2R)-morfolin-2-yl]metanol;hydroklorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Hydroxymethylmorpholine hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel NBGXGDBTUJNTKJ-NUBCRITNSA-N
LEDER C1COC(CN1)CO.Cl
Molekylvikt (g/mol) 153.606
Formel vikt 153.61
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.