Läs mer
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 95%, (98% ee)
Produktkod. 10370982 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10370982 500 mg Glasflaska 500mg
10384782 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10370982 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363055000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 130165-76-3 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130165-76-3
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD01091032
InChI-nyckel AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
PubChem CID 5702633
IUPAC-namn (3R)-3-metoxikarbonyl-5-metylhexansyra
LEDER CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
Färg Gult
Enantiomert överskott 97.5% min. (GC)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Specifik rotation +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Formel vikt 188.22
Procent renhet 95%,(98% ee)
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.