Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester |
| Namnnotering | 95 % (98 % e.e.) |
| Färg | Gult |
| Enantiomert överskott | 97,5 % min. (GC) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Specifik rotation | +18° till +21° (25 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH) |
| Formel vikt | 188.22 |
| Procent renhet | 95 % (98 % ee) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.