Läs mer
(R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine (>85% Purity), TRC
Produktkod. 30396520
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30396520 1 mL
1 options
Produktkod. 30396520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8244301ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine
CAS 109838-85-9
Molekylformel C9 H16 N2 O2
Kvantitet 1 mL
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
LEDER COC1=N[C@H](C(C)C)C(=NC1)OC
IUPAC-namn (2R)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Formel vikt 184.1212