Läs mer
(R)-2-isopropylbärnstenssyra-1-metylester, 95 %, (98 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10792095 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10792095 5 g Glasflaska 5g
10350652 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792095 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363060050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220498-08-8
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD01091030
InChI-nyckel VHOGSWBAPDPWTG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, r-2-isopropyl-succinic acid-1-methyl ester, r-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, 2r-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, r---2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2r
PubChem CID 5702634
IUPAC-namn (3R)-3-metoxikarbonyl-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Namnnotering 98% ee
Färg Gult
Enantiomert överskott 97.5% min. (GC)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.19
Procent renhet 95%,(98% ee)
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.