Läs mer
(R)-(-)-2-(Metoxymetyl)pyrrolidin, 98+%
Produktkod. 11358846
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358846 250 mg 250mg
11338846 1 g 1g
11348846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19492.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84025-81-0
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00066219
InChI-nyckel CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC-namn (2R)-2-(metoximetyl)pyrrolidin
LEDER COCC1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densitet 0.933
Kokpunkt 61 °C till 62 °C (40 mmHg)
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Brytningsindex 1.4457
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1993
Beilstein 4229755
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation −2,2° (c=2 i bensen)
Formel vikt 115.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.