missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(+)-2-metoxipropionsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 10641642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10641642 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10641642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331810010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 23943-96-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Methoxypropionic acid
CAS 23943-96-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0940g/mL, 1.094
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H8O3
Linjär formel CH3CH(OCH3)COOH
Brytningsindex 1.4132 to 1.4152
MDL-nummer MFCD01632582
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande + 78.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation + 78
Synonym r-2-methoxypropanoic acid, 2r-2-methoxypropanoic acid, unii-ig4dib9v6i, r---2-methoxypropionic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, r, 2-methoxypropanoic acid, r, r-+-2-methoxypropionic acid, ig4dib9v6i, r-+-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2r
InChI-nyckel ICPWFHKNYYRBSZ-GSVOUGTGSA-N
LEDER CC(C(=O)O)OC
IUPAC-namn (2R)-2-metoxipropansyra
Molekylvikt (g/mol) 104.11
PubChem CID 2733584
Formel vikt 104.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.