Läs mer
(R)-(+)-2-Methoxypropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-2-Methoxypropionic Acid |
| CAS | 23943-96-6 |
| Molekylformel | C4 H8 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Propanoic acid','2-methoxy-','(2R)-, Propanoic acid','2-methoxy-','(R)-, Propionic acid','2-methoxy-','(R)-(+)- (8CI), (2R)-2-Methoxypropanoic acid, (R)-(+)-2-Methoxypropanoic acid, (R)-(+)-2-Methoxypropionic acid, (R)-2-Methoxypropanoic acid, (R)-2-Methoxypropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(7-2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-methoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vikt | 104.0473 |