Läs mer
(R)-2-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4,8-diol hydrokloridmonohydrat, Mikromol™
Beskrivning
(R)-2-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4,8-diol Hydrokloridmonohydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 1007885-60-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 . Cl H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4,8-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), (4R)-, (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol hydrochloride monohydrate, Phenylephrine Related Compound F as Hydrochloride Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH.H2O/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H;1H2/t10-;;/m0../s1 |
| LEDER | O.Cl.CN1C[C@H](O)c2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC-namn | (4R)-2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-4,8-diol; hydrera; hydroklorid |
| Visa mer |