Läs mer
(R)-2-metyl-1-fenylpropan-1-amin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457608
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457608 10 mg
1 options
Produktkod. 30457608 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1366.24
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 51600-25-0
Analyt- eller komponentnamn (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10H15N.ClH
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (αR)-α-(1-Methylethyl)benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H/t10-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(C)[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC-namn (1R)-2-metyl-1-fenyl-propan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 185.69
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 185,0971 g/mol