Läs mer
(R)-2-Methyl-1-tosylaziridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Methyl-1-tosylaziridine |
| CAS | 177971-32-3 |
| Molekylformel | C10H13NO2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (R)-2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-aziridine, (R)-2-Methyl-1-tosylaziridine, (2R)-2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]aziridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)14(12,13)11-7-9(11)2/h3-6,9H,7H2,1-2H3/t9-,11?/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CN1S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)sulfonylaziridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.28 |
| Formel vikt | 211.0667 |