Läs mer
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, 98%
Produktkod. 11392849
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392849 5 g 5g
11382849 1 g 1g
11302859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27724.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 196929-78-9 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(R)-(+)-2-Metyl-2-propansulfinamid är en kiral ligand som används i farmaceutiska kompositioner. Vidare används det vid framställning av beta-klorsulfinamider vid syntes av kirala azridiner. Det är involverat i framställningen av organokatalysatorer för enantioselektiv reduktion av iminer. Det fungerar som ett reagens för att syntetisera kirala aminer. Utöver detta omvandlas den till P,N-sulfinyliminligander genom kondensation med aldehyder och ketoner som genomgår iridiumkatalyserad asymmetrisk hydrering av olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-2-Metyl-2-propansulfinamid är en kiral ligand som används i farmaceutiska kompositioner. Vidare används det vid framställning av beta-klorsulfinamider vid syntes av kirala azridiner. Det är involverat i framställningen av organokatalysatorer för enantioselektiv reduktion av iminer. Det fungerar som ett reagens för att syntetisera kirala aminer. Utöver detta omvandlas den till P,N-sulfinyliminligander genom kondensation med aldehyder och ketoner som genomgår iridiumkatalyserad asymmetrisk hydrering av olefiner.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, tetrahydrofuran, diklormetan, dimetylsulfoxid och de flesta organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 196929-78-9
Molekylformel C4H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 121.20
MDL-nummer MFCD05861479
InChI-nyckel CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
PubChem CID 10964479
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-sulfinamid
LEDER CC(C)(C)S(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Smältpunkt ∼100°C to 105°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol,tetrahydrofuran,dichloromethane,dimethyl sulfoxide and most organic solvents.
Formel vikt 121.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.