Läs mer
(R)-2-metyl-CBS-oxazaborolidin, IM lösning. i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373596
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373596 25 mL 25ml
11353596 1 mL 1ml
11363596 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14582.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112022-83-0 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin används vid den asymmetriska reduktionen av prokirala ketoner. Andra tillämpningar inkluderar enantioselektiv syntes avα -hydroxisyror,α -aminosyror, C2-symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer. Det används också i en desymmetriserande reduktion som leder till (S)-4-hydroxicyklohexenon. Det är användbart vid framställning av stereospecifika motiv som t.exα -hydroxisyror,α -aminosyror, symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin används vid den asymmetriska reduktionen av prokirala ketoner. Andra tillämpningar inkluderar enantioselektiv syntes avα -hydroxisyror,α -aminosyror, C2-symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer. Det används också i en desymmetriserande reduktion som leder till (S)-4-hydroxicyklohexenon. Det är användbart vid framställning av stereospecifika motiv som t.exα -hydroxisyror,α -aminosyror, symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras under inert gas. Den är känslig för fukt och luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112022-83-0
Molekylformel C18H20BNO
Molekylvikt (g/mol) 277.17
MDL-nummer MFCD00078440
InChI-nyckel VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Synonym r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
PubChem CID 9838490
IUPAC-namn (3aR)-1-metyl-3,3-difenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
LEDER [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Densitet 0.925
Flampunkt 4°C (39°F)
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 277.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.