Läs mer
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M lösning i toluen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11925981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925981 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11925981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436040500
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 112022-83-0 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS 112022-83-0, 108-88-3
CAS Min % 26.26, 67.91
CAS Max % 32.09, 73.74
Färg Bärnsten till färglös
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 111.0°C
Flampunkt 4°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C18H20BNO
MDL-nummer MFCD00078440
Kvantitet 50 mL
Synonym r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
LEDER [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (3aR)-1-metyl-3,3-difenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
Molekylvikt (g/mol) 277.17
PubChem CID 9838490
Formel vikt 277.17
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.