missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-2-Methylbutyric Acid Chloride-d3, TRC

Produktkod. 30469930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469930 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM294547500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-2-Methylbutyric Acid Chloride-d3
CAS 1795785-64-6
Molekylformel C17 H18 N4 O . H Cl
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N4O.ClH/c1-11-13(19-10-18-11)9-21-8-7-15-16(17(21)22)12-5-3-4-6-14(12)20(15)2;/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,18,19);1H
LEDER Cl.Cc1nc[nH]c1CN2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC-namn 5-methyl-2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-3,4-dihydropyrido[4,3-b]indol-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 330.812
Formel vikt 330.125
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.