Läs mer
(R)-2-Methylbutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Methylbutyric Acid |
| CAS | 32231-50-8 |
| Molekylformel | C5H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R)-2-Methylbutanoic Acid, (-)-2-Methylbutanoic Acid, (R)-(-)-2-Methylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vikt | 102.0681 |