missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(-)-2-Methylglutaric Acid, TRC

Produktkod. 30483320
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483320 1 g
30473054 100 mg
30476560 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3116031G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1115-81-7
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Synonym (2R)-2-Methylpentanedioic Acid, (-)-alpha-Methylglutaric Acid, (2R)-2-Methylglutaric Acid, (2R)-2-Methylpentanedioic Acid, (R)-2-Methylpentanedioic Acid
IUPAC-namn (2R)-2-methylpentanedioic acid
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Methylglutaric Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m1/s1
Formel vikt 146.0579
Produkttitel
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.