Läs mer
(R)-(-)-2-Methylpiperazine, 98+%
Produktkod. 11436106
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11436106
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22366.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 75336-86-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75336-86-6
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
MDL-nummer MFCD00192317
InChI-nyckel JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
PubChem CID 7330434
IUPAC-namn (2R)-2-methylpiperazine
LEDER CC1CNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Smältpunkt 76°C to 78°C
Kokpunkt 155°C to 156°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 3647994
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation −7° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 100.17
Procent renhet ≥98%