Läs mer
(R)-(-)-2-metylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464278
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464278 250 mg 250mg
15454278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57885.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 41720-98-3 | C5H11N | 85.15 g/mol
Det används som en byggsten som används i en multikilogramsyntes av en kiral naftalenoid histaminreceptorantagonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en byggsten som används i en
multikilogramsyntes av en kiral naftalenoid histaminreceptorantagonist.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara behållaren i ett svalt, kylt, välventilerat utrymme. Fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41720-98-3
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD07783026
InChI-nyckel RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 641544
ChEBI CHEBI:78858
IUPAC-namn (2R)-2-metylpyrrolidin
LEDER CC1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Densitet 0.84
Flampunkt 7°C (45°F)
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2733
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −19° (c=5 in Methanol)
Formel vikt 85.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.