Läs mer
(R)-(-)-2-Nonyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15419149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15419149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20236.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Nonyl isocyanate
CAS 745783-79-3
Molekylformel C10H19NO
Brytningsindex 1.432
MDL-nummer MFCD05664081
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r---2-nonyl isocyanate, 2r-2-isocyanatononane
InChI-nyckel BHXMYHDVDLZHAG-SNVBAGLBSA-N
LEDER CCCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC-namn (2R)-2-isocyanatononane
Molekylvikt (g/mol) 169.268
PubChem CID 92178445
Formel vikt 169.27
Procent renhet 97%