Läs mer
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474659
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474659 1 g 1g
15484659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62254.03
Request Bulk or Custom Format
Reagens för leverglutationstudier
Reagens för leverglutationstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19771-63-2
Molekylformel C4H5NO3S
Molekylvikt (g/mol) 147.148
MDL-nummer MFCD00066092
InChI-nyckel BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Synonym procysteine, r-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylate, oxothiazolidinecarboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 4r, ccris 7672, oxothiazolidine carboxylate, l, r---2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 72390
IUPAC-namn (4R)-2-oxo-l,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER C1C(NC(=O)S1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 174°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 4179169
Merck Index 14,6950
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.15
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.