Läs mer
(R)-(+)-2-Fenyl-1-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328875
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328875 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11328875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13999.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19141-40-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
CAS 19141-40-3
Densitet 0.975
Kokpunkt 220°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Molekylformel C9H12O
Brytningsindex 1.526
MDL-nummer MFCD00145206
Kvantitet 250 mg
Synonym r-2-phenyl-1-propanol, r-+-2-phenyl-1-propanol, 2r-2-phenylpropan-1-ol, r-2-phenylpropanol, unii-9d7u4y35ur, 2-phenyl-1-propanol, +-, 2r-2-phenyl-1-propanol, +--2-phenyl-1-propanol, benzeneethanol, beta-methyl-, r, r-2-phenyl-1-propanol, +-
InChI-nyckel RNDNSYIPLPAXAZ-QMMMGPOBSA-N
Optisk rotation +18° (Neat)
LEDER C[C@@H](CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2R)-2-fenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
PubChem CID 177050
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.