Läs mer
(R)-2-Phenyl-2-pivalamidoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 40610-41-1 |
| Molekylformel | C13 H17 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-phenylacetic Acid, Ampicillin Sodium Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(2,2-dimethylpropanoylamino)-2-phenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vikt | 235.1208 |