Läs mer
(R)-(-)-2-fenylbutyrsyra, 99 %
Produktkod. 11367436
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367436 5 g 5g
11357436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09464.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-79-4
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00063165
InChI-nyckel OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
IUPAC-namn (2R)-2-fenylbutansyra
LEDER CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Densitet 1.055
Kokpunkt 270 °C till 272 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
Beilstein 2327346
Optisk rotation −100° (c=5 i toluen)
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.