Läs mer
(R)-(-)-2-fenylbutyrsyra, TRC
Produktkod. 17981525
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981525 500 mg
17903235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319795500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-79-4
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym (alphaR)-alpha-Ethylbenzeneacetic Acid, (-)-(R)-2-Phenylbutyric Acid, (-)-2-Phenylbutanoic Acid, (R)-(-)-alpha-Ethylphenylacetic Acid, (R)-alpha-Ethylbenzeneacetic cid
IUPAC-namn (2R)-2-fenylbutansyra
LEDER CC[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Phenylbutyric Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Formel vikt 164.0837