Läs mer
(R)-(-)-2-fenylglycinol, 98 %
Produktkod. 11429336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429336 25 g 25g
11409336 1 g 1g
11419336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19030.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138,19 g/mol
Aminoalkohol som används för att framställa en kiral imin eller oxazolidin från etyltrifluorpyruvat. Dessa mellanprodukter användes sedan i en syntes av båda enantiomererna avα -trifluormetylprolin. Chiralβ -aminoalkohol som används som en syntetisk byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Aminoalkohol som används för att framställa en kiral imin eller oxazolidin från etyltrifluorpyruvat. Dessa mellanprodukter användes sedan i en syntes av båda enantiomererna avα -trifluormetylprolin. Chiralβ -aminoalkohol som används som en syntetisk byggsten.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56613-80-0
Molekylformel C8H12NO
Molekylvikt (g/mol) 138.19
MDL-nummer MFCD00008062
InChI-nyckel IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Synonym r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenyletanol
LEDER [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Smältpunkt 76 °C till 78 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2935848
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −30° (c=0,75 i 1 N HCl)
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.