Läs mer
(R)-2-Phenylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31449368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31449368 100 g
31443828 25 g
31434632 10 g
31442337 1 g
31435191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31449368 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11237100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Phenylpropanoic acid
CAS 7782-26-5
Molekylformel C9H10O2
MDL-nummer MFCD00063140
Kvantitet 100 g
LEDER C[C@H](C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Procent renhet 98%