Läs mer
(R)-(-)-2-fenylpropionsyra, 97 %
Produktkod. 11488277
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488277 0.25 g 0.25g
11468277 1 g 1g
11478277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17639.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 7782-26-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-26-5
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00063140
InChI-nyckel YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
PubChem CID 446626
ChEBI CHEBI:43035
IUPAC-namn (2R)-2-fenylpropansyra
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Smältpunkt 32 °C till 34 °C
Densitet 1.1
Kokpunkt 264 °C till 266 °C
Flampunkt 148 °C (298 °F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 2207688
Optisk rotation −73° (c=1,6 i kloroform)
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.