Läs mer
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11410548
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410548 5 g 5g
11420548 25 g 25g
11430548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24678.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4042-36-8 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-karboxylsyra fungerar som en byggsten i syntesen av diftamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-karboxylsyra fungerar som en byggsten i syntesen av diftamid.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxiderande/reduktionsmedel, starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4042-36-8
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.115
MDL-nummer MFCD00066212
InChI-nyckel ODHCTXKNWHHXJC-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-pyroglutamic acid, 5-oxo-d-proline, r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-pyr-oh, 2r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-proline, 5-oxo, r-+-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-pyrrolidone-2-carboxylic acid, r-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 439685
ChEBI CHEBI:16924
IUPAC-namn (2R)-5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(=O)NC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Smältpunkt 158°C to 160°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 82133
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +10.5° (c=5 in Water)
Formel vikt 129.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.