missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid-13C3, TRC

Produktkod. 30005441
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30005441 0.5 mg 0.5mg
30009364 1 mg -
30008913 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3950020.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2704345-00-4
Molekylformel C13C3H5NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 166.2
Synonym (R)-2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid-13C3, (R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-13C3, (R)-TTCA-13C3, (R)-TTCA-13C3 (Thiram Metabolite), Raphanusamic Acid-13C3
IUPAC-namn (R)-2-thioxothiazolidine-4-carboxylic-4,5-13C2 acid-13C
LEDER S=C1N[13C@H]([13C](O)=O)[13CH2]S1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid-13C3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Formel vikt 165.99
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.