Läs mer
(R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)propionic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)propionic Acid Methyl Ester |
| CAS | 115724-80-6 |
| Molekylformel | C9 H14 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)-propionic Acid Methyl Ester, (2R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)-propionic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-4-8(3)6-7-9(10)11-5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b7-6+,8-4+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\C(=C\C)\C |
| IUPAC-namn | ethyl (2E,4E)-4-methylhexa-2,4-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.206 |
| Formel vikt | 154.099 |