Specifikationer
| Produkttyp | Klämma |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 130 mm |
| För användning med (utrustning) | Fäst T 10 Basic till stativ R 104 |
| Förpackningsmängd | 1 st |