Läs mer
IKA™ R 2722 H-Ställ
Produktkod. 10314681 Handla allt IKA Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
1,01 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10314681 1,01 mm Varje
1 options
Produktkod. 10314681 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0001412000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11135.00 SEK
    9469.87 SEK / Paket med 1
    Save 1665.13 SEK
    14% Av
I lager
Särskilt stabilt stativ med H-formad bas som förhindrar att stativet tippar bakåt.
Ger optimal stabilitet som krävs för större, tyngre instrument och tillbehör, till exempel med reologiska mätningar med överliggande omrörare. Stativet har en justerskruv som kan användas för att kompensera för en ojämn laboratoriebordsyta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 1,01 mm
Längd (metrisk) bas 420 mm
Bredd (engelska) Bas 18 tum
Bredd (metrisk) bas 460 mm
Diameter (metrisk) Stång 34 mm
Håller 10 kg
Produkttyp H-Ställ