Läs mer
(R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30965532
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30965532 250 mg 250mg
30962874 25 mg 25mg
30959730 100 mg 100mg
30957628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30965532 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD112529250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide
CAS 320345-99-1
Molekylformel C26H30BrNO4S2
MDL-nummer MFCD09954105
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 564.55
Procent renhet 98%