Läs mer
[(R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17FN2O4/c15-12-7-10(17-8-11(9-18)21-14(17)19)1-2-13(12)16-3-5-20-6-4-16/h1-2,7,11,18H,3-6,8-9H2/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 296.1172 |