Läs mer
(R)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane |
| CAS | 133397-54-3 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | (-)-4-(2-Methoxyethyl)phenyl Glycidyl Ether, (R)-[[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | COCCc1ccc(OC[C@H]2CO2)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.1099 |