Läs mer
(R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 165.0954 |