Läs mer
(R)-3-(4-fenoxyfenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, Mikromol
Produktkod. 30459468
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459468 25 mg
1 options
Produktkod. 30459468 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3746.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(R)-3-(4-fenoxyfenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1022150-12-4
Analyt- eller komponentnamn (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H22 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
InChI formel InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4
IUPAC-namn 3-(4-fenoxifenyl)-1-[(3R)-3-piperidyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 386.45
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 386,1855 g/mol