Läs mer
(R)-3,5-Dihydroxy-3-methylpentanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3,5-Dihydroxy-3-methylpentanenitrile |
| CAS | 79618-05-6 |
| Molekylformel | C6H11NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h8-9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| LEDER | [C@@](CC#N)(CCO)(C)O |
| IUPAC-namn | (R)-3,5-dihydroxy-3-methylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.08 |