Läs mer
(R)-3-Acetoxy-2-phenylpropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Acetoxy-2-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 131682-38-7 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-8(12)15-7-10(11(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-3-acetyloxy-2-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |