Läs mer
(R)-3-amino-1,2-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10225074 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225074 5 g Glasflaska 5g
10376364 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225074 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66211-46-9 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66211-46-9
Molekylformel C3H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 91.11
InChI-nyckel KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-3-amino-1,2-propanediol, r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propandiol, 2r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propanediol, r-+-amino-1,2-propanediol, 1-aminoglycerol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2r, pubchem5711, r-3-amino-1,2-propanol
PubChem CID 6994409
IUPAC-namn (2R)-3-aminopropan-1,2-diol
LEDER C(C(CO)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-1, 2-propanediol
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kokpunkt 163°C (15.0 mmHg)
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 91.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.