Läs mer
(R)-3-amino-1-benzylpiperidin, 97 %
Produktkod. 15459157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459157 1 g 1g
15469157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52425.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 168466-84-0 | C12H18N2 | 190,29 g/mol
(R)-3-amino-1-bensylpiperidin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-3-amino-1-bensylpiperidin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168466-84-0
Molekylformel C12H18N2
Molekylvikt (g/mol) 190.29
MDL-nummer MFCD03093374
InChI-nyckel HARWNWOLWMTQCC-GFCCVEGCSA-N
Synonym r-3-amino-1-benzylpiperidine, r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-1-benzyl-3-aminopiperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11493, r-n-benzyl-3-aminopiperidine, r-1-benzyl-piperidin-3-ylamine
PubChem CID 854130
IUPAC-namn (3R)-l-bensylpiperidin-3-amin
LEDER C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 190.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.