Läs mer
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin, 98 %
Produktkod. 15443567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443567 1 g 1g
15453567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26937.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 188111-79-7 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin används som mellanprodukt vid tillverkning av olika substanser såsom läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin används som mellanprodukt vid tillverkning av olika substanser såsom läkemedel.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188111-79-7
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD03094717
InChI-nyckel AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
PubChem CID 1501974
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-aminopiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Optisk rotation −28° (Snyggt)
Formel vikt 200.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.