Läs mer
(R)-3-Amino-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7034447
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15469615
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52132.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 738606-24-1
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.202
MDL-nummer MFCD04113665
InChI-nyckel JFPLLJRLBHIJPS-SECBINFHSA-N
Synonym r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-4-cyano-phenyl-propionic acid, 3r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, h-d-b-phe 4-cn-oh, r-beta-amino-4-cyanohydrocinnamic acid, r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid, b-amino-4-cyano-, br
PubChem CID 1491713
IUPAC-namn (3R)-3-amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C(CC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-3-(4-cyanophenyl)propionic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.2
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.