Läs mer
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10272712 500 mg Glass bottle 500mg
10180802 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10272712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363125000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 170564-98-4
MDL-nummer MFCD01311791
InChI-nyckel SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
IUPAC-namn (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Yellow or Yellow
Enantiomert överskott 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H13NO
Kvantitet 500 mg
Molekylvikt (g/mol) 151.209
Formel vikt 151.21
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.