Läs mer
(R)-3-Amino-3-fenylpropan-1-ol, TRC
Produktkod. 30327524
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327524 100 mg
1 options
Produktkod. 30327524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA615915100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
CAS 170564-98-4
Molekylformel C9 H13 N O
Kvantitet 100 mg
Synonym Maraviroc Impurity 13
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
LEDER N[C@H](CCO)c1ccccc1
IUPAC-namn (3R)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 151.21
Formel vikt 151.0997