Läs mer
(R)-3-Amino-3-fenylpropan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 170564-98-4 |
| Molekylformel | C9 H13 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Maraviroc Impurity 13 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CCO)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (3R)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |