Läs mer
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 95%, 98% ee
Produktkod. 10551292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10551292 1 g Glasflaska 1g
10582232 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10551292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362990010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 340188-50-3 | C11H15NO2·HCl | 229.7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 340188-50-3
Molekylformel C11H15NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 229.7
MDL-nummer MFCD02259750
InChI-nyckel ATSZQDTVNRNXKB-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, pubchem13851, r-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hyd, r-3-amino-3-phenylpropionic acid ethyl ester hcl, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid ethyl ester hydro chloride
PubChem CID 2734508
IUPAC-namn etyl-(3R)-3-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 119°C
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.7
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.